Tlačiť
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: 4-Methyl-2-(pyridin-3-yl)thiazole-5-carboxylic acid
13036-100 13036-250 13036-500 13036-1
CAYM13036-100EA 27.04 EUR
CAYM13036-100 CAYM13036-250 CAYM13036-500 CAYM13036-1
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂S
Mw: 220.25 g/mol
Číslo MDL: MFCD00171753
Číslo CAS: 39091-01-5