Tlačiť
Fluorescein diacetate 97%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Di-O-acetylfluorescein, 3,6-Diacetoxyfluoran, 3-Oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate
191660050 191660250 191661000
ACRO191660050EA 75.81 EUR
ACRO191660050 ACRO191660250 ACRO191661000
Fluorescein diacetate 97%, pure
Fluorescein diacetate
Vzorec: C₂₄H₁₆O₇
Teplota tavenia: 200…205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005062
Číslo CAS: 596-09-8
EINECS: 209-877-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 205 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %