1,4-Anthraquinone ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L00573.06
L00573.14
L00573.06EA
131.97
EUR
L00573.06
L00573.14
1,4-Anthraquinone ≥94%
1,4-Anthraquinone
Purity: 94%
CAS No.: 635-12-1
Molecular Formula: C14H8O2
Formula Weight: 208.22
Melting Point: ca 218° dec.
Beilstein Reference: 1871197
Vzorec:
C₁₄H₈O₂ Teplota tavenia: ∼ 218 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013724 Číslo CAS: 635-12-1 EINECS: 211-228-7 |