Tlačiť
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
299430050 299430250
ACRO299430050EA 48.47 EUR
ACRO299430050 ACRO299430250
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 98%
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Vzorec: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
Mw: 379.2 g/mol
Teplota tavenia: 200 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00075445
Číslo CAS: 94790-37-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in DMF) Clear colorless
HPLC ≥97.5 %