Tlačiť
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxide, hexafluorophosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
445460-1G 445460-25G 445460-5G
SIAL445460-1GEA 75.71 EUR
SIAL445460-1G SIAL445460-25G SIAL445460-5G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Sigma-Aldrich®
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Vzorec: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Mw: 380.2 g/mol
Číslo MDL: MFCD00274639
Číslo CAS: 148893-10-1