HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxide, hexafluorophosphate
H26082.03
H26082.06
H26082.14
H26082.03EA
50.47
EUR
H26082.03
H26082.06
H26082.14
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Purity: 99%
CAS No.: 148893-10-1
Molecular Formula: C10H15F6N6OP
Formula Weight: 380.23
Melting Point: ca 185° dec.
MDL No.: MFCD00274639
Vzorec:
C₁₀H₁₅F₆N₆OP Mw: 380.2 g/mol Teplota tavenia: ∼ 185 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00274639 Číslo CAS: 148893-10-1 OSN: 1325 ADR: 4.1 II |