Tlačiť
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: BOP-Cl
L08775.06 L08775.14
L08775.06EA 86.64 EUR
L08775.06 L08775.14
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Purity: 97% CAS No.: 68641-49-6 Molecular Formula: C6H8ClN2O5P Formula Weight: 254.57 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 3654596 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00010077
Vzorec: C₆H₈CIN₂O₅P
Teplota tavenia: ∼ 195 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010077
Číslo CAS: 68641-49-6
OSN: 3261
ADR: 8,II