Tlačiť
Isosorbide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: D-Isosorbide, (3R,3aR,6S,6aR)-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
329207-100G 329207-500G
SIAL329207-100GEA 120.74 EUR
SIAL329207-100G SIAL329207-500G
Isosorbide, Sigma-Aldrich®
Isosorbide
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Číslo MDL: MFCD00064827
Číslo CAS: 652-67-5
EINECS: 211-492-3