Tlačiť
Isosorbide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: D-Isosorbide, (3R,3aR,6S,6aR)-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
A13989.0B A13989.18 A13989.30
A13989.0BEA 702.37 EUR
A13989.0B A13989.18 A13989.30
Isosorbide ≥98%
Isosorbide
Purity: 98% CAS No.: 652-67-5 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Odour: Odourless Melting Point: 56-64° Beilstein Reference: 80510 Merck Reference: 14,5224 Optical Rotation: +45° (c=3 in water) MDL No.: MFCD00064827
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Teplota tavenia: 56…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064827
Číslo CAS: 652-67-5
EINECS: 211-492-3
Merck Index: 14,5224