Tlačiť
Isosorbide dimethyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan
M-Clarity™ quality level = MQ100
247898-100G 247898-25G
SIAL247898-100GEA 187.06 EUR
SIAL247898-100G SIAL247898-25G
Isosorbide dimethyl ether, Sigma-Aldrich®
Isosorbide dimethyl ether
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Mw: 174.20 g/mol
Číslo MDL: MFCD00064828
Číslo CAS: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8