Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17516.14
A17516.22
A17516.14EA
73.41
EUR
A17516.14
A17516.22
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Isosorbide dimethyl ether
Purity: 98%
CAS No.: 5306-85-4
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.4620
Melting Point: -70°
Boiling Point: 93-95°/0.1mm
Beilstein Reference: 80854
MDL No.: MFCD00064828
Vzorec:
C₈H₁₄O₄ Teplota varu: 93…95 °C (0,1 mmHg) Teplota tavenia: –70 °C Hustota: 1,165 Teplota vzplanutia: 108 °C (226 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064828 Číslo CAS: 5306-85-4 EINECS: 226-159-8 |