Tlačiť
Isosorbide dimethyl ether 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan
369910250 369911000
ACRO369910250EA 66.09 EUR
ACRO369910250 ACRO369911000
Isosorbide dimethyl ether 99%
Isosorbide dimethyl ether
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Mw: 174.20 g/mol
Teplota varu: 93…95 °C (.1hPa)
Teplota vzplanutia: 120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064828
Číslo CAS: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %