Tlačiť
Iminostilbene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 5H-Dibenzo[b,f]azepine
B21323.14 B21323.22 B21323.36
B21323.14EA 116.33 EUR
B21323.14 B21323.22 B21323.36
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Purity: 97% CAS No.: 256-96-2 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 197-199° Beilstein Reference: 1343358
Vzorec: C₁₄H₁₁N
Teplota tavenia: 197…199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005071
Číslo CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0