Tlačiť
Iminostilbene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
162540100 162541000
ACRO162540100EA 62.17 EUR
ACRO162540100 ACRO162541000
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Vzorec: C₁₄H₁₁N
Teplota tavenia: 197…201 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005071
Číslo CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 202 °C
GC ≥96.0 %