2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-Aminopiazthiole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine, 4-Amino-2,1,3-benzothiadiazole
L09678.03
L09678.06
L09678.03EA
77.82
EUR
L09678.03
L09678.06
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Purity: 98%
CAS No.: 767-64-6
Molecular Formula: C6H5N3S
Formula Weight: 151.19
Melting Point: 67-69°
Beilstein Reference: 3551
Vzorec:
C₆H₅N₃S Teplota tavenia: 67…69 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005810 Číslo CAS: 767-64-6 EINECS: 212-186-2 |