3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-Ethylbenzo[d]thiazol-3-ium bromide
L08903.09
L08903.18
L08903.09EA
85.44
EUR
L08903.09
L08903.18
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
3-Ethylbenzothiazolium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 32446-47-2
Molecular Formula: C9H10BrNS
Formula Weight: 244.16
Melting Point: 205-207°
Beilstein Reference: 6250086
Vzorec:
C₉H₁₀BrNS Teplota tavenia: 205…207 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051852 Číslo CAS: 32446-47-2 |