Tlačiť
Oxid zirkoničitý ≥99% (metals basis excluding Hf) stabilised, powder -325 Mesh (max. 4% Hf)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
Stabilizácia: 10-15% Stabilised with yttria (Y₂O₃)
36272.22 36272.36
36272.22EA 136.78 EUR
36272.22 36272.36
Oxid zirkoničitý ≥99% (metals basis excluding Hf) stabilised, powder -325 Mesh (max. 4% Hf)
Oxid zirkoničitý
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2 + 10-15% Y2O3 Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00145546
Vzorec: ZrO₂
Mw: 123.22
Teplota varu: ∼5000 °C
Teplota tavenia: ∼2700 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011310
Číslo CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180