Tlačiť
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
297060100 297060010
ACRO297060100EA 197.75 EUR
ACRO297060100 ACRO297060010
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Vzorec: C₆H₇NO
Teplota varu: 102…106 °C (,2hPa)
Teplota tavenia: 55…59 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00213364
Číslo CAS: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤2