Tlačiť
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
257740010 257740025 257740050
ACRO257740010EA 278.39 EUR
ACRO257740010 ACRO257740025 ACRO257740050
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) in aqueous solution
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Vzorec: C₅H₄NNaOS
Mw: 149.15 g/mol
Teplota tavenia: –30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01941547
Číslo CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
OSN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to amber Solution
pH 8.5 to 10.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 40 to 42 %