Tlačiť
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,5-Dimethylpiperidine
181230250 181231000
ACRO181230250EA 86.64 EUR
ACRO181230250 ACRO181231000
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) 96%
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Vzorec: C₇H₁₅N
Teplota varu: 144 °C
Hustota: 0,85 g/cm³
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005996
Číslo CAS: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
OSN: 2733
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4434 to 1.4464 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥95 %