Tlačiť
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl 3-phenylglycidate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W245402-SAMPLE W245402-1KG W245402-5KG
SIALW245402-SAMPLEEA 70.2 EUR
SIALW245402-SAMPLE SIALW245402-1KG SIALW245402-5KG
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers), Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Číslo MDL: MFCD00005123
Číslo CAS: 121-39-1
EINECS: 204-467-3