Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Ethyl 3-phenylglycidate
332650050
332650500
332652500
ACRO332650050EA
34.82
EUR
ACRO332650050
ACRO332650500
ACRO332652500
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 90%
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₃ Teplota varu: 96 °C (,5 mmHg) Hustota: 1,12 g/cm³ Teplota vzplanutia: 110 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00005123 Číslo CAS: 121-39-1 EINECS: 204-467-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5165 to 1.5205 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |