Tlačiť
Hexaammineruthenium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
262005-1G 262005-250MG 262005-5G
SIAL262005-1GEA 297.63 EUR
SIAL262005-1G SIAL262005-250MG SIAL262005-5G
Hexaammineruthenium trichloride, Sigma-Aldrich®
Hexaammineruthenium trichloride
Vzorec: H₁₈Cl₃N₆Ru
Číslo MDL: MFCD00011478
Číslo CAS: 14282-91-8
EINECS: 238-176-8
OSN: 3288
ADR: 6.1,III