Tlačiť
Hexaammineruthenium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
303690-1G 303690-250MG 303690-5G
SIAL303690-1GEA 489.89 EUR
SIAL303690-1G SIAL303690-250MG SIAL303690-5G
Hexaammineruthenium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Hexaammineruthenium(II) chloride
Vzorec: H₁₈Cl₂N₆Ru
Mw: 274.16 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011477
Číslo CAS: 15305-72-3
EINECS: 239-342-2