Tlačiť
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
41870.04 41870.09
41870.04EA 129.16 EUR
41870.04 41870.09
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99% (metals basis)
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 155640-85-0 Molecular Formula: Cu(CF3COCHCOCF3)2.xH2O Formula Weight: 477.64(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 220° dec. MDL No.: MFCD00151019
Vzorec: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
Teplota varu: 220 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: ∼ 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151019
Číslo CAS: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1