Tlačiť
Lead(II) acetylacetonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
89858.09 89858.18
89858.09EA 154.43 EUR
89858.09 89858.18
Lead(II) acetylacetonate
Lead(II) acetylacetonate
CAS No.: 15282-88-9 Molecular Formula: C10H14O4Pb Formula Weight: 405.41 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless UN No.: 3467 MDL No.: MFCD00013499
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄Pb
Teplota tavenia: 141…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013499
Číslo CAS: 15282-88-9
EINECS: 239-323-9
OSN: 3467
ADR: 6.1,III