Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(III), Co(TMHD)3
43993.02
43993.04
43993.09
43993.02EA
88.52
EUR
43993.02
43993.04
43993.09
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III)
Purity: 99%
CAS No.: 14877-41-9
Molecular Formula: C33H57CoO6
Formula Weight: 608.72
Physical Form: Powder
Appearance: Green
Melting Point: 254-256°
Boiling Point: subl. 120°/0.5mm
MDL No.: MFCD00233617
Vapor deposition
Vzorec:
C₃₃H₅₇CoO₆ Mw: 608.735 g/mol Teplota varu: 120 °C (0.5 mmHg) (subl.) Teplota tavenia: 254…256 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00233617 Číslo CAS: 14877-41-9 |