Tlačiť
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
41359.02 41359.04 41359.09
41359.02EA 94.26 EUR
41359.02 41359.04 41359.09
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II)
Purity: 99.9% CAS No.: 13986-53-3 Molecular Formula: C22H38CoO4 Formula Weight: 425.46 Physical Form: Powder Melting Point: 143° MDL No.: MFCD00233616
Precursor for CVD process
Vzorec: C₂₂H₃₈CoO₄
Teplota tavenia: 143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233616
Číslo CAS: 13986-53-3