Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41279.03
41279.06
41279.03EA
111.91
EUR
41279.03
41279.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Purity: 99.9%
CAS No.: 14040-05-2
Molecular Formula: C22H38CuO4
Formula Weight: 430.05
Physical Form: Powder
Melting Point: 198°
Boiling Point: 100°/0.1mm subl.
MDL No.: MFCD00058920
Vzorec:
C₂₂H₃₈CuO₄ Teplota varu: 100 °C (0,1 mmHg) (subl.) Teplota tavenia: 198 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00058920 Číslo CAS: 14040-05-2 |