Tlačiť
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: La(TMHD)3, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
36465.03 36465.06
36465.03EA 106.95 EUR
36465.03 36465.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III)
Purity: 98% CAS No.: 14319-13-2 Molecular Formula: C33H57LaO6 Formula Weight: 688.72 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 370° dec. MDL No.: MFCD00010466
Vzorec: C₃₃H₅₇LaO₆
Mw: 688.71 g/mol
Teplota varu: 370 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010466
Číslo CAS: 14319-13-2