Tlačiť
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium(III), Eu(TMHD)3
87898.03 87898.06
87898.03EA 100.94 EUR
87898.03 87898.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
CAS No.: 15522-71-1 Molecular Formula: C33H57EuO6 Formula Weight: 701.78 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 187-189° MDL No.: MFCD00000019
Vzorec: C₃₃H₅₇EuO₆
Mw: 701.766 g/mol
Teplota tavenia: 187…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000019
Číslo CAS: 15522-71-1
EINECS: 239-565-5