Tlačiť
Dressing jars
Dodávateľ: MURRAY S
G500/01 G501/01 G500/02 G500/03 G500/04 G500/05 G500/06 G500/07 G500/08 G500/09 G500/10 G501/02 G501/03 G502/01 G502/02 G502/03 G502/04
MURRG500/01EA 42.46 EUR
MURRG500/01 MURRG501/01 MURRG500/02 MURRG500/03 MURRG500/04 MURRG500/05 MURRG500/06 MURRG500/07 MURRG500/08 MURRG500/09 MURRG500/10 MURRG501/02 MURRG501/03 MURRG502/01 MURRG502/02 MURRG502/03 MURRG502/04
Dressing jars
Nádoby Nádoby víceúčelové
Dressing jars, made of moulded glass, round.
  • Good chemical resistance
  • Lids must be ordered separately