Tlačiť
Multiparametrické kolorimetry, LICO 620 a 690
Dodávateľ: HACH
LMV1879920001 LMV1879940001
633-0261EA 10215.9 EUR
633-0261 633-0260
Multiparametrické kolorimetry, LICO 620 a 690
Kolorimetry Kolorimetry víceparametrové
Kolorimetry LICO 620 a LICO 690 jsou ideální pro profesionální měření čirých průhledných kapalin s barevným rozlišením pomocí technologie referenčního paprsku.
  • automatická identifikace kyvet
  • slouží jako metoda zajištění kvality pro rozpouštědla, barvy a léčiva
  • vysoká spolehlivost měření díky rozsáhlému souboru testovacích pomůcek
  • jednoduchá integrace do laboratorní sítě prostřednictvím ethernetového připojení
  • snadno vyměnitelný adaptér kyvet
LICO 620 Měří pět barevných stupnic.
Přístroj LICO 690 pro měření ve více než 25 barevnýchMore Product Information
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Model LICO 620 LICO 690
Environmentally Preferable
Zdroj světla Halogenová lampa Halogenová lampa
Fotometrický rozsah 0,5 - 2 A 0,5 - 2 A
Fotometrická přesnost 0,005 A při jmenovitém proudu 0 - 0,5 A 0,005 A při jmenovitém proudu 0 - 0,5 A
Opakovatelnost ±0,2% ±0,2%
Vlnové délky 380 - 720 nm 320 - 1100 nm
Přesnost vlnové délky ±1,5 nm ±1,5 nm
Kyvety 10, 50 mm pravoúhlý; Ø11 mm kulatý 10, 50 mm pravoúhlý; Ø11 mm kulatý
Displej 800×480 pixelů 800×480 pixelů
Úložná kapacita 400 barevných odečtů 100 barevných referencí; 1 000 fotometrických hodnot; 20 skenů vlnové délky; 20 časových skenů; 3 000 barevných odečtů
Rozhraní 2 USB typ A, 1 USB typ B, 1 Ethernet 2 USB typ A, 1 USB typ B, 1 Ethernet
Provozní podmínky 10 - 40 °C; RV max. 80% 10 - 40 °C; RV max. 80%
Š×H×V 350×255×151 mm 350×255×151 mm
Hmotnost 4,2 kg 4,2 kg