Tlačiť
Systém měření BSK, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Dodávateľ: WTW
209700 209701 209702 209704 209732 2FD56W 2FD57W 209714 209716 209711 209713 209721 209723 209725 209727 209729 209731
WTWA209700EA 651.71 EUR
WTWA209700 WTWA209701 WTWA209702 662-2317 WTWA209732 662-2318 662-2319 705-1185 705-1186 705-1181 705-1184 705-1182 705-1187 662-2345 705-1188 705-1189 705-1183
Systém měření BSK, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Biologická spotřeba kyslíku (BOD) měřiče
OxiTop®-IDS (inteligentní digitální snímače) je moderní měřicí přístroj vhodný k použití ve všech typech respirometrických měření. Univerzální OxiTop®-IDS je vhodný pro aerobní i anaerobní vyšetření. Všechny hlavy lze používat nezávisle z libovolného měřidla pro normální měření BSK mezi 1 a 7 dny.
  • Zobrazování křivek pro monitorování
  • Současné měření různých vyšetření a metod
  • Podsvícený grafický LCD displej podporuje zadávání parametrů a uživatelské informace také sdružuje do dílčích výsledků
  • Přímý výpočet bez nutnosti konverze dat - přímé zadání objemu