Tlačiť

Kyselina sírová 75% ≥75%

Dodávateľ: VWR Collection
Nebezpečí

VWRS9762.5000EA 0 EUR
VWRS9762.5000
Kyselina sírová 75% ≥75%
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.84
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR