Tlačiť
Kyselina dusičná 17%, VOLUSOL®
Dodávateľ: VWR Collection
Nebezpečí
Synonymá: Nitric acid solution
VWRS5757.9025EA 0 EUR
VWRS5757.9025
Kyselina dusičná 17%, VOLUSOL®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63.01 g/mol
Teplota varu: 87
Teplota tavenia: -42
Hustota: 1.51
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610