Tlačiť

Anti-RLA, DR Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5K114]

Dodávateľ: UNITED BIOCHEMICALS
R2032-50A
USBIR2032-50AEA 692.57 EUR
USBIR2032-50A
Anti-RLA, DR Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5K114]
Protilátky
Type: Primary
Antigen: RLA, DR
Clonality: monoclonal
Clone: 5K114
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Rabbit
Order Now

ŠPECIFIKÁCIA

Symbol antigenu RLA, DR
Environmentally Preferable
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Klon 5K114
Reaktivita Rabbit
Hostitel Mouse
Izotyp IgG2b kappa
Imunoprecipitace Yes
Průtoková cytometrie Yes
Formulář liquid
Čištění purified
Koncentrace ~0,5 mg/ml
Skladovací pufr PBS, 0,1% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR