Tlačiť

Clelandovo činidlo

Dodávateľ: US Biological
Varování

Synonymá: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol

D8070-10G
USBID8070-10GEA 193.07 EUR
USBID8070-10G
Clelandovo činidlo
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Mw: 154.25
Teplota varu: ∼125 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 42…44 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004877
Číslo CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR