Tlačiť
Vial racks, CETAC autosampler
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
268-816000
SPET268-816000EA 170.64 EUR
SPET268-816000
Vial racks, CETAC autosampler
Stojany Stojany na chromatografické vialky
Sample rack holds up to 60 standard 14 ml vials.