Tlačiť
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
D2181-5KGBL
SPCMD2181-5KGBLEA 0 EUR
SPCMD2181-5KGBL
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Pozor: Storage temperature - HYGROSCOPIC: Keep tightly closed.
Vzorec: C₂₁H₁₉ClO₂
Mw: 338.8 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008409
Číslo CAS: 40615-36-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Approx. 98%