Tlačiť

Clelandovo činidlo, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Varování

Synonymá: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol

MQ200

D5545-1G D5545-5G D5545-25G
SIALD5545-1GEA 134.19 EUR
SIALD5545-1G SIALD5545-5G SIALD5545-25G
Clelandovo činidlo, Sigma-Aldrich®
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Mw: 154.25
Teplota varu: ∼125 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 42…44 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004877
Číslo CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ŠPECIFIKÁCIA

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR