Tlačiť

1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Varování

Synonymá: DABCO

M-Clarity™ quality level = MQ200

D27802-25G D27802-100G D27802-500G D27802-2KG
SIALD27802-25GEA 38.85 EUR
SIALD27802-25G SIALD27802-100G SIALD27802-500G SIALD27802-2KG
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Sigma-Aldrich®
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Vzorec: C₆H₁₂N₂
Mw: 112.17
Teplota varu: 174
Teplota tavenia: 155…158 °C
Hustota: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 62
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006689
Číslo CAS: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
OSN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,09801

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR