Tlačiť
1-Butanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
MQ100
B7906-500ML
SIALB7906-500MLEA 169.44 EUR
SIALB7906-500ML
1-Butanol, Sigma-Aldrich®
1-Butanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Mw: 74.12
Teplota varu: 117.6
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002964
Číslo CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
OSN: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM