Tlačiť

Peroxid vodíku 3%, Millipore®

Dodávateľ: Merck


MQ100

88597-100ML-F
SIAL88597-100ML-FEA 0 EUR
SIAL88597-100ML-F
Peroxid vodíku 3%, Millipore®
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
Mw: 34.01
Teplota varu: 150.2
Teplota tavenia: -0.41
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011333
Číslo CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Merck Index: 14,04798

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR