Tlačiť

3,4-Diaminotoluene, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck

Synonymá: 1,2-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-3,4-diamine

MQ100

33380-100G-F
SIAL33380-100G-FEA 47.67 EUR
SIAL33380-100G-F
3,4-Diaminotoluene, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminotoluene
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Mw: 122.17
Teplota varu: 265
Teplota tavenia: 86…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007728
Číslo CAS: 496-72-0
EINECS: 207-826-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR