Tlačiť
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ100
235237-25G
SIAL235237-25GEA 108.15 EUR
SIAL235237-25G
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate, Sigma-Aldrich®
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Vzorec: C₆H₄Cl₃O₂P
Mw: 245.43 g/mol
Číslo MDL: MFCD00009704
Číslo CAS: 15074-54-1
EINECS: 239-129-4
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable