Tlačiť

Dichlormethan-D2, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Varování

Synonymá: Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2

M-Clarity™ quality level = MQ200

177865-10G 177865-25G
SIAL177865-10GEA 361.71 EUR
SIAL177865-10G SIAL177865-25G
Dichlormethan-D2, Sigma-Aldrich®
Dichlormethan-D2
Vzorec: CD₂Cl₂
Mw: 86.92
Teplota varu: 40
Teplota tavenia: –97 °C
Hustota: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000882
Číslo CAS: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
OSN: 1593
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR