Tlačiť
Clamps
Dodávateľ: SEMADENI
1076 1078 1080 1081 1082 1084 1075 1077
SEMA1076EA 10.82 EUR
SEMA1076 SEMA1078 SEMA1080 SEMA1081 SEMA1082 SEMA1084 SEMA1075 SEMA1077
Clamps
Svorky Svorky pro běžné účely
Clamps made of polyacetal (POM), in light blue.
  • Chemical and temperature resistant
  • Sticks (80 mm high) can be cut to the desired height
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable