Tlačiť

Uhličitan vápenatý

Dodávateľ: SCHARLAB

Synonymá: Marble

CA01821000
SCARCA01821000EA 0 EUR
SCARCA01821000
Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
Mw: 100.09
Teplota tavenia: 825
Hustota: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010906
Číslo CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR