Tlačiť
n-Heptan
Dodávateľ: Roth Carl
Nebezpečí
Synonymá: high purity solvents
T174.1
ROTHT174.1EA 139.8 EUR
ROTHT174.1
n-Heptan
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Mw: 100.2
Teplota varu: 98.4
Teplota tavenia: –90.6 °C
Hustota: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009544
Číslo CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
OSN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM